Magnesiumperchlorat Hydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Anhydron Hydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05874.0100 1.05874.0500
1.05874.0100EA 179 EUR
1.05874.0100 1.05874.0500
Magnesiumperchlorat Hydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Magnesiumperchlorat Hydrat
Formel: Cl₂MgO₈·H₂O
Molecular Weight: 241.22 g/mol
Schmelzpunkt: 146
Dichte: 2.6 g/cm³ (25 °C) (wasserfrei)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 500 g/l (25 °C)
Melting Point 251 °C decomposes
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Density 2.60 g/cm3 (25 °C) (anhydrous substance)
pH 8.2 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR