Magnesiumsulfat Heptahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bittersalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
1.05886.0500EA 63.6 EUR
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
Magnesiumsulfat Heptahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 246.48 g/mol
Schmelzpunkt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR