Methanol-[D4] (99,8% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
1.06028.0009EA 143 EUR
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
Methanol-[D4] (99,8% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR