Diiodmethan ≥98,5%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyleniodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06053.0100
1.06053.0100EA 497 EUR
1.06053.0100
Diiodmethan ≥98,5%, Supelco®
Diiodmethan
for the separation of minerals
Formel: CH₂I₂
Molecular Weight: 267.84 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 6
Dichte: 3.32537 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001079
CAS-Nummer: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 3.310 - 3.320
Water (K. F.) ≤ 0.02 %
Free acid (as HI) ≤ 0.005 %
Evaporation residue ≤ 0.005 %
Identity (IR) passes test