Magnesiumsulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06067.1000 1.06067.9025
1.06067.1000EA 335 EUR
1.06067.1000 1.06067.9025
Magnesiumsulfat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Schmelzpunkt: 1127 °C
Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 300 g/l (20 °C)
Molar Mass 120.37 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 7.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR