Methylrot, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06076.0025 1.06076.0100
1.06076.0025EA 61.4 EUR
1.06076.0025 1.06076.0100
Methylrot, Supelco®
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 269.3 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 178 - 182 °C
Molar Mass 269.31 g/mol
Bulk Density 300 - 500 kg/m3
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material