4-Methyl-2-pentanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06146.1000 1.06146.2500 1.06146.6025
1.06146.1000EA 53.33 EUR
1.06146.1000 1.06146.2500 1.06146.6025
4-Methyl-2-pentanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 18 - 20 g/l (20 °C)
Melting Point -84 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Refractive Index 1.3962 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.0 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 460 °C
Evaporation number 10


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR