CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
1.06186.0100
1.06186.0100EA 0 EUR
1.06186.0100
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₉H₁₉NO₄S
Molecular Weight: 237.32 g/mol
Schmelzpunkt: 270…274 °C
MDL: MFCD00041778
CAS-Nummer: 73463-39-5