1-Naphtholbenzein Reag. Ph. Eur., Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzyliden)naphthalin-1(4H)-on, α,α-Bis(4´-hydroxy-1´-naphthyl)benzylalkohol, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalin-1-methanol, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06202.0005
1.06202.0005EA 77.5 EUR
1.06202.0005
1-Naphtholbenzein Reag. Ph. Eur., Millipore®
1-Naphtholbenzein
Formel: C₂₇H₁₈O₂
Molecular Weight: 374,44 g/mol
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078492
CAS-Nummer: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 243 - 245 °C
Molar Mass 374.44 g/mol
Bulk Density 120 - 300 kg/m3