N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin Dihydrochlorid, N-(1-Naphthyl)ethylendiammoniumdichlorid, Marshall Reagenz, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid, 2-((Aminoethyl)amino)naphthalin Dihydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06237.0005
1.06237.0025
1.06237.0005EA
76.2
EUR
1.06237.0005
1.06237.0025
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid ACS analytisches Reagens, Supelco®
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 259.18 g/mol Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012556 CAS-Nummer: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 30 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 259.18 g/mol |
Bulk Density | 380 kg/m3 |
pH | 1.0 (25 g/l, H2O, 20 °C) |