Natrium, Stangen in Paraffinöl, Ø 2,5 cm, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06260.0250
1.06260.0250EA 133 EUR
1.06260.0250
Natrium, Stangen in Paraffinöl, Ø 2,5 cm, Supelco®
Sodium
Formel: Na
Molecular Weight: 22,99 g/mol
Siedepunkt: 881 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97,8 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity passes test
Chlorides (Cl) = 0.01%
Calcium (Ca) = 0.1%
Potassium (K) = 0.05%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR