di-Natriumtetraborat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Borax, Sodium tetraborate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06309.0025
1.06309.0025EA 157 EUR
1.06309.0025
di-Natriumtetraborat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Molecular Weight: 201,22 g/mol
Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 742 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR