di-Natriumtetraborat Hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06310.0250 1.06310.9050
1.06310.0250EA 78.7 EUR
1.06310.0250 1.06310.9050
di-Natriumtetraborat Hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) zur Analyse, Supelco®
di-Natriumtetraborat Hydrat

Di-Natriumtetraborat (85% Na2B4O7) für die Analyse.

Formel: B₄Na₂O₇·xH₂O
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 12267-73-1
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR