Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium bisulphate monohydrate
1.06350.9025
1.06350.9025EA 987 EUR
1.06350.9025
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Molecular Weight: 138,08 g/mol
Schmelzpunkt: 183 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658