Natriumchlorat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 57.1 EUR
1.06420.1000 1.06420.9050
Natriumchlorat, Supelco®
Sodium chlorate
Formel: ClNaO₃
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670