Natriumchlorat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 57.1 EUR
1.06420.1000 1.06420.9050
Natriumchlorat, Supelco®
Sodium chlorate
Formel: ClNaO₃
Molecular Weight: 106.44 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 260
Dichte: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR