Natriumformiat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 96.5 EUR
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Natriumformiat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Schmelzpunkt: 257,31 °C
Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR