tri-Natriumcitrat Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
1.06448.0500EA 47.19 EUR
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
tri-Natriumcitrat Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 425 g/l (25 °C)
Melting Point 150 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 294.10 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 1.76 g/cm3
pH 7.5 - 9.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR