Natriumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06450.0025
1.06450.0025EA 182 EUR
1.06450.0025
Natriumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Sodium fluoride
Formel: NaF
Siedepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 993 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point 993 °C
Molar Mass 41.98 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1704 °C
Vapor Pressure 1 hPa (1077 °C)
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials