Natriumhydroxid Monohydrat, Suprapur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06466.0050 1.06466.0500
1.06466.0050EA 174 EUR
1.06466.0050 1.06466.0500
Natriumhydroxid Monohydrat, Suprapur®, Supelco®
Natriumhydroxid Monohydrat
Formel: HNaO·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149229
CAS-Nummer: 12200-64-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II