Natriumdithionit, EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06505.1000 1.06505.9050
1.06505.1000EA 64.8 EUR
1.06505.1000 1.06505.9050
Natriumdithionit, EMPLURA®, Supelco®
Natriumdithionit
Formel: Na₂S₂O₄
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011640
CAS-Nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR