Natriumthiosulfat Pentahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06509.0100
1.06509.0100EA 369 EUR
1.06509.0100
Natriumthiosulfat Pentahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 701 g/l (20 °C)
Melting Point 48 °C
Molar Mass 248.21 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)