Natriumthiosulfat, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
1.06512.2500EA 90.9 EUR
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
Natriumthiosulfat, Supelco®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR