Natriumiodid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Iodnatrium
1.06520.5000
1.06520.5000EA 0 EUR
1.06520.5000
Natriumiodid, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1300
Schmelzpunkt: 662
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705