Natriumiodid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 169 EUR
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
Natriumiodid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriumiodid
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 662 °C
Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR