Natriummolybdat(VI) Dihydrat, EMPLURA®, reinst, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06524.1000 1.06524.9050
1.06524.1000EA 412 EUR
1.06524.1000 1.06524.9050
Natriummolybdat(VI) Dihydrat, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 687 °C
Dichte: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 840 g/l (20 °C)
Melting Point 687 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 241.95 g/mol
Bulk Density 1000 - 1400 kg/m3
pH 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula Na2MoO4 * 2 H2O
Chemical Formula Na2MoO4 * 2 H2O


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR