Natriumnitrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06535.1000 1.06535.9050
1.06535.1000EA 67.1 EUR
1.06535.1000 1.06535.9050
Natriumnitrat, Supelco®
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 308 °C
Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720