Nitroprussid-Natrium Dihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06541.0025 1.06541.0100
1.06541.0025EA 66.3 EUR
1.06541.0025 1.06541.0100
Nitroprussid-Natrium Dihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149192
CAS-Nummer: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 400 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 297.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials