Nitroprussid-Natrium Dihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dinatriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat, Natriumnitrosopentacyanoferrat(III) Dihydrat, di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(III) Dihydrat, Natriumnitroprussiat Dihydrat, di-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06541.0025
1.06541.0100
1.06541.0025EA
66.3
EUR
1.06541.0025
1.06541.0100
Nitroprussid-Natrium Dihydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O Molecular Weight: 297.95 g/mol Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149192 CAS-Nummer: 13755-38-9 EINECS: 238-373-9 UN: 1588 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,08722 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 400 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Molar Mass | 297.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |