Natriumnitrit, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
1.06549.0100EA 32.9 EUR
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
Natriumnitrit, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 284 °C
Dichte: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR