di-Natriumoxalat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06557.0250
1.06557.1000
1.06557.9050
1.06557.0250EA
102
EUR
1.06557.0250
1.06557.1000
1.06557.9050
di-Natriumoxalat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Natriumoxalat
Formel:
Na₂C₂O₄ Schmelzpunkt: 250…270 °C Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 13,08723 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 37 g/l (20 °C) |
Melting Point | 250 - 270 °C (decomposition) |
Molar Mass | 134 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Density | 2.27 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 (30 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...