di-Natriumoxalat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06557.0250 1.06557.1000 1.06557.9050
1.06557.0250EA 102 EUR
1.06557.0250 1.06557.1000 1.06557.9050
di-Natriumoxalat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Schmelzpunkt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR