di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei, EMSURE® (0.2 - 1 mm) zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06559.0500 1.06559.9025
1.06559.0500EA 112 EUR
1.06559.0500 1.06559.9025
di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei, EMSURE® (0.2 - 1 mm) zur Analyse, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR