di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,5% (durch Acidimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Sorensen's Salz, sek. Natriumphosphat Dihydrat, Natriumphosphat dibasisch Dihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000 1.06580.9050 1.06580.9025
1.06580.0500EA 39.23 EUR
1.06580.0500 1.06580.1000 1.06580.5000 1.06580.9050 1.06580.9025
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,5% (durch Acidimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177.99 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (acidimetric) ≥ 99.5 %
Identity passes test
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.2
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0003 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR