Natriumsalicylat, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz

MQ300

1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
1.06601.0250EA 112 EUR
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
Natriumsalicylat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Molecular Weight: 160.10 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR