Natriumthiocyanat, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06627.2500 1.06627.9025
1.06627.2500EA 199 EUR
1.06627.2500 1.06627.9025
Natriumthiocyanat, Supelco®
Natriumthiocyanat
Formel: NaSCN
Schmelzpunkt: 287 °C
Dichte: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011123
CAS-Nummer: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1200 g/l (20 °C)
Melting Point 310 °C
Molar Mass 81.07 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Sodium sulfocyanide
Hill Formula CNNaS
Chemical Formula NaSCN


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR