Natriumsulfat, wasserfrei, gekörnt, EMSURE® für die organische Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06639.0500
1.06639.0500EA 72 EUR
1.06639.0500
Natriumsulfat, wasserfrei, gekörnt, EMSURE® für die organische Spurenanalyse, Supelco®
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance small crystals
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C) ≤ 0.5 %