Natriumsulfat Decahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06648.1000 1.06648.9025
1.06648.1000EA 94.4 EUR
1.06648.1000 1.06648.9025
Natriumsulfat Decahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriumsulfat Decahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molecular Weight: 322.2 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 32.4
Dichte: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149189
CAS-Nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 32.4 °C
Molar Mass 322.19 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.464 g/cm3
pH 5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)