Natriumsulfit, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
1.06657.0500EA 43.5 EUR
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
Natriumsulfit, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Schmelzpunkt: > 500 °C
Dichte: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 500 °C (decomposition)
Molar Mass 126.04 g/mol
Bulk Density 1480 kg/m3
Density 2.63 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR