Natriumwolframat Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumorthowolframat Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06672.1000
1.06672.9025
1.06672.1000EA
363
EUR
1.06672.1000
1.06672.9025
Natriumwolframat Dihydrat, Supelco®
Natriumwolframat Dihydrat
Formel:
Na₂WO₄·2H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149190 CAS-Nummer: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 12,08847 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...