Natriumwolframat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
1.06673.0250EA 180 EUR
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
Natriumwolframat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Natriumwolframat Dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 730 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 329.86 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Density 3.23 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR