Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ACS analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, (Diethyldithiocarbamato-S,S')natrium Trihydrat, Natriumdiethyldithiocarbaminat Trihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06689.0025 1.06689.0100
1.06689.0025EA 20.2 EUR
1.06689.0025 1.06689.0100
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ACS analytisches Reagens, Supelco®
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Molecular Weight: 225,31 g/mol
Schmelzpunkt: 95…98,5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 600 g/l (20 °C)
Melting Point 93 °C
Molar Mass 225.31 g/mol
pH 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR