Ninhydrin-Lösung in 2-Propanol, Sprühreagenz für DC, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dion, 2,2-Dihydroxy-1,3-indendion, Indantrionhydrat, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion, 2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06705.0100
1.06705.0100EA 75.3 EUR
1.06705.0100
Ninhydrin-Lösung in 2-Propanol, Sprühreagenz für DC, Supelco®
Ninhydrin

Ready-to-use spray solution with 2-propanol solvent.

Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178,14 g/mol
MDL: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR