Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), indicator_with
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ200
1.06733.0501
1.06733.2500
1.06733.0501EA
78.6
EUR
1.06733.0501
1.06733.2500
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), indicator_with
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134094 CAS-Nummer: 8006-28-8 UN: 1907 Merck Index: 13,08640 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...