Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), mit Indikator

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06733.0501 1.06733.2500
1.06733.0501EA 78.6 EUR
1.06733.0501 1.06733.2500
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), mit Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR