3-Nitrophenol, Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Nitrophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06794.0025
1.06794.0025EA 187 EUR
1.06794.0025
3-Nitrophenol, Millipore®
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 194 °C (93 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials