Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), Plätzchen analytisches Reagens, mit Indikator

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
1.06839.5001EA 568 EUR
1.06839.5001 1.06839.9025 1.06839.1001
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), Plätzchen analytisches Reagens, mit Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity passes test
Absorption capacity for CO₂ (method NF XVII) ≥ 25 %
Loss on Drying (105°C) 13.0 - 18.0 %
Color change passes test
Bulk density about 75
Particle size (2 - 5 mm) ≥ 95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR