penta-Natriumtriphosphat BOD_DIN 38409-H-51, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumtriphosphat pentabasisch, Natriumtriphosphat

MQ100

1.06999.1000 1.06999.9025
1.06999.1000EA 65 EUR
1.06999.1000 1.06999.9025
penta-Natriumtriphosphat BOD_DIN 38409-H-51, Supelco®
penta-Natriumtriphosphat
Formel: Na₅O₁₀P₃
Molecular Weight: 367.86 g/mol
Schmelzpunkt: 622 (Zers.)
Dichte: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003514
CAS-Nummer: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
Merck Index: 12,08846

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (acidimetric, P₂O₅) 57 - 59 %
pH-value (1 %; water) 43382
Fe (Iron) ≤ 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR