Chloroform, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07024.2500
1.07024.4000
1.07024.2500EA
172
EUR
1.07024.2500
1.07024.4000
Chloroform, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 8 g/l (20 °C) |
Melting Point | -63 °C |
Molar Mass | 119.38 g/mol |
Boiling Point | 61 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 211 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.45 |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |