Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.07025.2500 1.07025.4000
1.07025.2500EA 188 EUR
1.07025.2500 1.07025.4000
Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation Number 2.3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR